Learn More
2-Methylpentan, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11307935
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
2-Methylpentane is employed as a raw material, rubber solvent and vegetable oil extraction solvent. It is also used as a solvent in adhesives. Further, it is used as an intermediate in organic synthesis and finds application in food, preservatives, cosmetics, pharmaceuticals, beverages and flavor enhancer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Methylpentan wird als Rohstoff, Gummi-Lösungsmittel und Pflanzenöl-Extraktionsmittel eingesetzt. Es wird auch als Lösungsmittel für Klebstoffe verwendet. Darüber hinaus dient es als Zwischenprodukt in der organischen Synthese und findet Anwendung in Lebensmitteln, Konservierungsmitteln, Kosmetika, Pharmazeutika, Getränken und Geschmacksverstärkern.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol, Äther, Aceton und Chloroform. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107-83-5
Summenformel C6H14
Molekulargewicht (g/mol) 86.178
MDL-Nummer MFCD00009406
InChI-Schlüssel AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym isohexane, pentane, 2-methyl, 2-methylpentan, 2-methyl pentane, dimethylpropylmethane, 1,1-dimethylbutane, iso-hexane, methyl pentane, unii-49ib0u6mld, 2-methyl-pentane
PubChem CID 7892
IUPAC-Name 2-Methylpentan
SMILES CCCC(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methylpentane
Schmelzpunkt -154°C
Dichte 0.653
Siedepunkt 61°C to 62°C
Flammpunkt −40°C (−40°F)
Geruch Petroleum-like
Brechungsindex 1.371
Menge 500 mL
UN-Nummer UN1208
Beilstein 1730735
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohol,ether,acetone and chloroform. Immiscible with water.
Formelmasse 86.18
Reinheit (%) ≥99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methylpentane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2-Methylpentane