Learn More
2-Methylbutan, CHROMASOLV™, für HPLC, ≥99.5 %, Honeywell Riedel-de Haen
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
- Für HPLC und organische Synthese
- Hochreine Mehrzwecklösungsmittel
- Hohe Konsistenz von Charge zu Charge
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Methylbutan |
Namenshinweis | CHROMASOLV™, für HPLC, ≥99.5 % |
Extinktion | max. 0.01 bei 400 nm, max. 0.01 bei 240 nm, max. 0.07 bei 220 nm, max. 0.30 bei 210 nm, max. 1.0 bei 192 nm |
CAS Max. % | 100.0000% |
Dichte | 0.62 g/ml bei 25 °C (Lit.) |
Siedepunkt | 28 °C |
Flammpunkt | −51 °C |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | CH3CH2CH(CH3)2 |
Menge | 1 l |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 2-Methylbutane
- Gefahr
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H224-Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: isopentane