Learn More
2-(Methylamino)butanhydrochlorid, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11441840
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Löslichkeit
Löslich in Salzsäure.
Hinweise
Hygroskopisch. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75098-40-7
Summenformel C5H14ClN
Molekulargewicht (g/mol) 123.624
MDL-Nummer MFCD07777098
InChI-Schlüssel ICBNZSHUWSBMCL-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-sec-butylamine hydrochloride, 2-methylamino butane hydrochloride, methyl sec-butyl amine hydrochloride, butan-2-yl methyl amine hydrochloride, n-methyl-2-butanamine hydrochloride, n-methylbutan-2-amine hydrochloride, n-methyl-2-butylamine hydrochloride, n-methylbutan-2-amine-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 21273362
IUPAC-Name N-Methylbutan-2-amin;hydrochlorid
SMILES CCC(C)NC.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Methylamino)butane hydrochloride
Schmelzpunkt 76°C to 82°C
Menge 1 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in hydrochloric acid.
Formelmasse 123.62
Reinheit (%) 94%