Learn More
2-Methyl-N-(3-oxetanyliden)-propan-2-sulfinamid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15483686
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Wasserlöslich. (1.00E + 06 mg/l).
Hinweise
An einem kühlen und belüfteten Ort aufbewahren. Starke oxidierende Materialien vermeiden. Hygroskopisch.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1158098-73-7
Summenformel C7H13NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 175.246
MDL-Nummer MFCD14702522
InChI-Schlüssel VKUZMNXQGKBLHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-n-oxetan-3-ylidene propane-2-sulfinamide, 2-methyl-n-3-oxetanylidene-2-propanesulfinamide, 2-methyl-n-3-oxetanylidene propane-2-sulfinamide, 3-tert-butylsulfinylmethylene oxetane, n-tert-butylsulfinyl oxetane-3-imine, 2-methyl-n-oxetan-3-ylidene-propane-2-sulfinamide, 2-methyl-n-oxetan-3-ylidene ;propane-2-sulfinamide, 2-methyl-propane-2-sulfinic acid oxetan-3-ylideneamide, 2-methylpropane-2-sulfinic acid oxetan-3-ylideneamide
PubChem CID 46839995
IUPAC-Name 2-Methyl-N-(Oxetan-3-yliden)Propan-2-Sulfinamid
SMILES CC(C)(C)S(=O)N=C1COC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-N-(3-oxetanylidene)propane-2-sulfinamide
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. (1.00E+06mg/L).
Formelmasse 175.25
Reinheit (%) 95%