Learn More
2-Methyl-5-phenylfuran-3-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420067
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108124-17-0
Summenformel C12H9O3
Molekulargewicht (g/mol) 201.20
MDL-Nummer MFCD00221070
InChI-Schlüssel VLMNACSEESRUAK-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-methyl-5-phenyl-3-furoic acid, 3-furancarboxylic acid, 2-methyl-5-phenyl, 3-furancarboxylic acid,2-methyl-5-phenyl, acmc-1bptp, maybridge1_002369, cbmicro_037931, cambridge id 5930829, 2-methyl-5-phenyl-3-furancarboxylic acid, 2-methyl-5-phenyl-furan-3-carboxylic acid
PubChem CID 736516
SMILES CC1=C(C=C(O1)C1=CC=CC=C1)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-5-phenyl-3-furoic acid
Schmelzpunkt 181°C to 184°C
Menge 5 g
IUPAC-Name 2-Methyl-5-phenylfuran-3-carboxylat
Formelmasse 202.21
Reinheit (%) 97%