Learn More
2'-Methyl-3'-(Trifluormethyl)acetophenon, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15405657
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1017778-01-6
Summenformel C10H9F3O
Molekulargewicht (g/mol) 202.176
MDL-Nummer MFCD09832283
InChI-Schlüssel CTVIRJUXTNXDAA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2'-methyl-3'-trifluoromethyl acetophenone, 1-2-methyl-3-trifluoromethyl phenyl ethanone, 1-acetyl-2-methyl-3-trifluoromethyl benzene
PubChem CID 46737515
IUPAC-Name 1-[2-Methyl-3-(Trifluormethyl)phenyl]ethanon
SMILES CC1=C(C=CC=C1C(F)(F)F)C(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2'-Methyl-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Brechungsindex 1.4698
Menge 1 g
Formelmasse 202.17
Reinheit (%) 97%