Learn More
2-Methyl-3-phenyl-1-propen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
76.90 € - 297.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 3290-53-7 |
---|---|
Summenformel | C10H12 |
Molekulargewicht (g/mol) | 132.206 |
MDL-Nummer | MFCD00039815 |
InChI-Schlüssel | MXTNFIYGTWARIN-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 2-methyl-3-phenyl-1-propene, methallylbenzene, benzene, 2-methyl-2-propenyl, benzene, 2-methylallyl, 2-methylprop-2-en-1-yl benzene, 2-methyl-2-propenyl benzene, methallyl benzene, 2-methylallylbenzene, 2-benzyl-1-propene, 2-methylallyl benzene |
PubChem CID | 18687 |
IUPAC-Name | 2-Methylprop-2-Enylbenzol |
SMILES | CC(=C)CC1=CC=CC=C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11454277
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20370.06 |
5 g |
76.90 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11464277
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20370.14 |
25 g |
297.00 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
It is used as an active pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AnwendungenEs wird als aktives pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Leicht löslich in ätzenden Lösungsmitteln.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Chemische Identifikatoren
3290-53-7 | |
132.206 | |
MXTNFIYGTWARIN-UHFFFAOYSA-N | |
18687 | |
CC(=C)CC1=CC=CC=C1 |
C10H12 | |
MFCD00039815 | |
2-methyl-3-phenyl-1-propene, methallylbenzene, benzene, 2-methyl-2-propenyl, benzene, 2-methylallyl, 2-methylprop-2-en-1-yl benzene, 2-methyl-2-propenyl benzene, methallyl benzene, 2-methylallylbenzene, 2-benzyl-1-propene, 2-methylallyl benzene | |
2-Methylprop-2-Enylbenzol |
Spezifikation
2-Methyl-3-phenyl-1-propene | |
C10H12 | |
2-methyl-3-phenyl-1-propene, methallylbenzene, benzene, 2-methyl-2-propenyl, benzene, 2-methylallyl, 2-methylprop-2-en-1-yl benzene, 2-methyl-2-propenyl benzene, methallyl benzene, 2-methylallylbenzene, 2-benzyl-1-propene, 2-methylallyl benzene | |
MXTNFIYGTWARIN-UHFFFAOYSA-N | |
2-Methylprop-2-Enylbenzol | |
18687 | |
99% |
3290-53-7 | |
MFCD00039815 | |
Slighlty soluble in aqeous solvents. | |
CC(=C)CC1=CC=CC=C1 | |
132.206 | |
132.21 |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
RUO – Research Use Only