Learn More
2-Methyl-3-(Methylthio)pyrazin, 99 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Methyl-3- (methylthio)pyrazine |
Dichte | 1.15 |
Siedepunkt | 213°C to 214°C |
Flammpunkt | 99°C (210°F) |
Brechungsindex | 1.583 |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 140.21 |
Reinheit (%) | 99% |