Learn More
2-Methyl-3-Hexanon, 98 %, ACROS Organics™
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Methyl-3-hexanone |
| CAS | 7379-12-6 |
| Dichte | 0.8250g/mL |
| Siedepunkt | 131.0°C to 132.0°C |
| Flammpunkt | 24°C |
| Infrarotspektrum | Authentic |
| Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (GC) |
| Summenformel | C7H14O |
| Menge | 5 g |
| Relative Dichte | 0.825 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 2-Methyl-3-hexanone, 98%
- Achtung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.