Learn More
2-Methyl-2-Nitro-1,3-Propandiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11430668
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77-49-6
Summenformel C4H9NO4
Molekulargewicht (g/mol) 135.12
MDL-Nummer MFCD00024812
InChI-Schlüssel LOTYADDQWWVBDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-2-nitro-1,3-propanediol, nmpd, 2-nitro-2-methyl-1,3-propanediol, nitroisobutylglycol, 1,3-propanediol, 2-methyl-2-nitro, 2-methyl-2-nitropropanediol, 1,1-dimethylol-1-nitroethane, caswell no. 573n, epa pesticide chemical code 573900, acmc-1basy
PubChem CID 6480
IUPAC-Name 2-methyl-2-nitropropane-1,3-diol
SMILES CC(CO)(CO)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-2-nitro-1,3-propanediol
Schmelzpunkt 148°C to 151°C
Menge 5 g
Formelmasse 135.12
Reinheit (%) 97%