Learn More
2-Methyl-2-Buten ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-160658 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 mL
250 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Milliliter
250 Milliliter
Artikelnummer. 10646902
Marke: Thermo Scientific Acros 126490250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
2-Methyl-2-buten, 99+ %, C5H10, CAS-Nummer 513-35-9, 1,1,2-Trimethylethylen, 2-buten, 2-methyl, 2-methyl-2-buten, 2-methylbuten-2, 3-methyl-2-buten, Amylen, Beta-Isoamylen, Ethylen, Trimethyl, n-Amylen, Trimethylethylen, 250 ml, min. 99 % (GC), 01, 211, 35,0 °C bis 38,0 °C, 100,0, 99,0
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 513-35-9
Summenformel C5H10
Molekulargewicht (g/mol) 70.14
MDL-Nummer MFCD00009276
InChI-Schlüssel BKOOMYPCSUNDGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-2-butene, 2-butene, 2-methyl, trimethylethylene, amylene, n-amylene, 3-methyl-2-butene, ethylene, trimethyl, beta-isoamylene, 1,1,2-trimethylethylene, 2-methylbutene-2
PubChem CID 10553
ChEBI CHEBI:77916
IUPAC-Name 2-methylbut-2-ene
SMILES CC=C(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-2-butene
Namenshinweis 99+%
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -134.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.6600g/mL
Siedepunkt 35.0°C to 38.0°C
Flammpunkt −45°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH=C(CH3)2
Brechungsindex 1.3860 to 1.3880
Menge 25 mL
Beilstein 01, 211
Merck Index 15, 601
Relative Dichte 0.66
Formelmasse 70.13
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methyl-2-butene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.