Learn More
2-Methyl-1-tetralon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Beschreibung
Methylation of 1-tetralone followed by the subsequent dehydrogenation of 2-methyl-1-tetralone in the presence of Pd/C catalyst also has been reported.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wurde auch über Methylierung von 1-Tetralone gefolgt von der anschließenden Dehydrierung von 2-Methyl-1-Tetralon in Anwesenheit eines Pd/C-Katalysators berichtet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Es wurde auch über Methylierung von 1-Tetralone gefolgt von der anschließenden Dehydrierung von 2-Methyl-1-Tetralon in Anwesenheit eines Pd/C-Katalysators berichtet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Methyl-1-tetralone |
Dichte | 1.058 |
Siedepunkt | 129°C (12 mmHg) |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Brechungsindex | 1.552 |
Menge | 1 g |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 160.22 |
Reinheit (%) | 98% |