Learn More
2-Methyl-1-pyrrolin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10241323 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Milliliter
Artikelnummer. 10241323
Marke: Thermo Scientific Acros 135070250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 872-32-2
Summenformel C5H10N
Molekulargewicht (g/mol) 84.14
MDL-Nummer MFCD00128806
InChI-Schlüssel OZLJZWIVBYLSOK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-1-pyrroline, 3,4-dihydro-5-methyl-2h-pyrrole, 1pyrroline2methyl, 2h-pyrrole, 3,4-dihydro-5-methyl, pubchem9412
PubChem CID 70103
ChEBI CHEBI:78856
SMILES C[C+]1CCCN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-1-pyrroline
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Beige bis weiß
Dichte 0.8780g/mL
Siedepunkt 104.0°C to 105.0°C
Flammpunkt 11°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4400 to 1.4420
Menge 25 mL
Relative Dichte 0.878
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
IUPAC-Name 5-Methyl-3,4-Dihydro-2H-Pyrrol
Formelmasse 83.13
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallines Pulver und/oder Brocken