Learn More
2-Methyl-1,3-dithiolan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Methyl-1,3-dithiolane |
Dichte | 1.15 |
Siedepunkt | 40°C (2 mmHg) |
Flammpunkt | >100°C (212°F) |
Geruch | Unpleasant |
Menge | 5 g |
Formelmasse | 120.23 |
Reinheit (%) | 99% |