Learn More
2-Methyl-1,3-dithian, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11382705
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Wurde bei der Synthese von Methylketonen eingesetzt. 2-Methyl-1,3-Dithian eignet sich für die Herstellung von Kaliumtrifluoro(2-methyl-1,3-dithiano)borat.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar. Löslich in Alkohol.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6007-26-7
Summenformel C5H10S2
Molekulargewicht (g/mol) 134.255
MDL-Nummer MFCD00014652
InChI-Schlüssel KXROTPXCYDXGSC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dithiane, 2-methyl, m-dithiane, 2-methyl, 2-methyl-m-dithiane, methyl-2 dithiane-1,3, methyl-2 dithiane-1,3 french, acmc-20anrf, 2-methyl-1,3-dithian, 2-methyl-1,3 dithiane, 5-19-01-00053 beilstein handbook reference, 2-methyl-1,3-dithiane
PubChem CID 22329
IUPAC-Name 2-Methyl-1,3-Dithian
SMILES CC1SCCCS1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-1,3-dithiane
Dichte 1.212
Siedepunkt 78°C to 80°C (9 mmHg)
Flammpunkt 82°C (179°F)
Brechungsindex 1.5615
Menge 25 g
Beilstein 102766
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water. Soluble in alcohol.
Formelmasse 134.25
Reinheit (%) 98%