Learn More
2-Methoxynicotinsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10642895
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Amber Glass Bottle
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 16498-81-0
Summenformel C7H6NO3
Molekulargewicht (g/mol) 152.13
MDL-Nummer MFCD00085110
InChI-Schlüssel FTEZJSXSARPZHJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-methoxynicotinic acid, 2-methoxy-nicotinic acid, 2-methoxy-3-pyridinecarboxylic acid, 2-methoxy nicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-methoxy, t6nj bo1 cvq wwn, maybridge1_004722, 2-methoxynicotinicacid, pubchem20354, acmc-1btxh
PubChem CID 708093
SMILES COC1=NC=CC=C1C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methoxynicotinic acid
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
IUPAC-Name 2-Methoxypyridin-3-Carbonsäure
Formelmasse 153.14
Reinheit (%) 97%