Learn More
2-Methoxy-5-(Trifluormethoxy)Anilin, 97 %, Thermo Scientific™
85.69 € - 340.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 660848-57-7 |
---|---|
Summenformel | C8H8F3NO2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 207.152 |
MDL-Nummer | MFCD09832305 |
InChI-Schlüssel | MKAPTOAKEPIGOA-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 2-methoxy-5-trifluoromethoxy aniline, 2-methoxy-5-trifluoromethoxy phenylamine |
PubChem CID | 22506981 |
IUPAC-Name | 2-methoxy-5-(trifluormethoxy)anilin |
SMILES | COC1=C(C=C(C=C1)OC(F)(F)F)N |
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
660848-57-7 | |
207.152 | |
MKAPTOAKEPIGOA-UHFFFAOYSA-N | |
22506981 | |
COC1=C(C=C(C=C1)OC(F)(F)F)N |
C8H8F3NO2 | |
MFCD09832305 | |
2-methoxy-5-trifluoromethoxy aniline, 2-methoxy-5-trifluoromethoxy phenylamine | |
2-methoxy-5-(trifluormethoxy)anilin |
Spezifikation
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)aniline | |
C8H8F3NO2 | |
MFCD09832305 | |
2-methoxy-5-trifluoromethoxy aniline, 2-methoxy-5-trifluoromethoxy phenylamine | |
COC1=C(C=C(C=C1)OC(F)(F)F)N | |
207.152 | |
207.15 |
660848-57-7 | |
1.4762 | |
UN2810 | |
MKAPTOAKEPIGOA-UHFFFAOYSA-N | |
2-methoxy-5-(trifluormethoxy)anilin | |
22506981 | |
97% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H311-H373-H302-H332-H315-H319
Toxic in contact with skin.
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Harmful if swallowed.
Harmful if inhaled.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
GHS P Statement
P280h-P305+P351+P338-P309-P310-P302+P352
Wear protective gloves/clothing.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF exposed or if you feel unwell: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
H302+H332-H311-H315-H319-H373
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: TOXIC, LIQUIDS, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen