Learn More
2-Methoxy-4-methylphenol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11440154
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
2-Methoxy-4-methylphenol is used in preparation of renewable bis(cyanate) esters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Methoxy-4-methylphenol wird zur Herstellung von nachwachsenden Bis-(cyanat)estern verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 93-51-6
Summenformel C8H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 138.166
MDL-Nummer MFCD00002378
InChI-Schlüssel PETRWTHZSKVLRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym creosol, 4-methylguaiacol, 2-methoxy-p-cresol, homoguaiacol, p-methylguaiacol, phenol, 2-methoxy-4-methyl, p-creosol, 4-methyl guaiacol, 2-methoxy-4-cresol, 4-hydroxy-3-methoxytoluene
PubChem CID 7144
IUPAC-Name 2-Methoxy-4-methylphenol
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methoxy-4-methylphenol
Schmelzpunkt 5°C to 6°C
Dichte 1.092
Siedepunkt 220°C to 222°C
Flammpunkt 99°C (210°F)
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.537
Menge 50 g
Beilstein 1862340
Merck Index 14,2571
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 138.17
Reinheit (%) ≥98%