Learn More
2-Mercapto-5-nitrobenzimidazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11446086
2-Mercapto-5-nitrobenzimidazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11446086
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 11446086
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B22358.06
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6325-91-3
Summenformel C7H5N3O2S
Molekulargewicht (g/mol) 195.20
MDL-Nummer MFCD00804727
InChI-Schlüssel YPXQSGWOGQPLQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-mercapto-5-nitrobenzimidazole, 5-nitro-2-benzimidazolethiol, 5-nitro-2-mercaptobenzimidazole, 5-nitro-1h-benzo d imidazole-2-thiol, 2-benzimidazolethiol, 5-nitro, 2-benzimidazolinethione, 5-nitro, 2h-benzimidazole-2-thione, 1,3-dihydro-5-nitro, 6-nitro-1h-benzimidazole-2-thiol, 5-nitro-1h-benzimidazole-2-thiol, 5-nitro-3-hydrobenzimidazole-2-thione
PubChem CID 3717598
IUPAC-Name 5-Nitro-2,3-dihydro-1H-1,3-benzodiazol-2-thion
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C2NC(=S)NC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Mercapto-5-nitrobenzimidazole
Schmelzpunkt ∼273°C (decomposition)
Menge 5 g
Beilstein 172127
Formelmasse 195.2
Reinheit (%) 97%
Name des Produkts
2-Mercapto-5-nitrobenzimidazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >