Learn More
2-Isobutyl-3-methoxypyrazin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Isobutyl-3-methoxypyrazine |
Dichte | 0.986 |
Flammpunkt | 80°C (176°F) |
Brechungsindex | 1.49 |
Menge | 5 g |
Formelmasse | 166.22 |
Reinheit (%) | 98% |