Learn More
2-Isobutyl-3-methoxypyrazin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11484644
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24683-00-9
Summenformel C9H14N2O
Molekulargewicht (g/mol) 166.22
MDL-Nummer MFCD00006128
InChI-Schlüssel UXFSPRAGHGMRSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-isobutyl-3-methoxypyrazine, 3-isobutyl-2-methoxypyrazine, 2-methoxy-3-2-methylpropyl pyrazine, 2-methoxy-3-isobutylpyrazine, 2-methoxy-3-isobutyl pyrazine, 1dzk, pyrazine, 2-methoxy-3-2-methylpropyl, unii-s327o0t12o, ibmp, 3-methoxy-2-isobutylpyrazine
PubChem CID 32594
IUPAC-Name 2-Methoxy-3-(2-Methylpropyl)Pyrazin
SMILES COC1=NC=CN=C1CC(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Isobutyl-3-methoxypyrazine
Dichte 0.986
Flammpunkt 80°C (176°F)
Brechungsindex 1.49
Menge 1 g
Formelmasse 166.22
Reinheit (%) 98%