Learn More
(2-Iodethyl)benzol, 97 %, stabilisiert mit Kupfer, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (2-Iodoethyl)benzene |
Namenshinweis | 97% |
CAS Min. % | 96.0 |
CAS Max. % | 100.0 |
Farbe | Braunrot |
Dichte | 1.6000g/mL |
Siedepunkt | 122.0°C to 123.0°C (13.0 mmHg) |
Flammpunkt | 110 °C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 96% min. (GC) |