Learn More
2-Iod-5-(trifluormethyl)-pyridin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15470769
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100366-75-4
Summenformel C6H3F3IN
Molekulargewicht (g/mol) 273.00
MDL-Nummer MFCD08741351
InChI-Schlüssel WSEVWIIOEQZEOU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 22147841
IUPAC-Name 2-Iod-5-(Trifluormethyl)Pyridin
SMILES FC(F)(F)C1=CN=C(I)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Iodo-5-(trifluoromethyl)pyridine
Menge 1 g
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Synonym 2-iodo-5-trifluoromethyl pyridine, 5-trifluoromethyl-2-iodopyridine, 2-iodo-5-trifluoromethyl-pyridine, pyridine, 2-iodo-5-trifluoromethyl, pubchem16308, acmc-1c5wh, 2-iodanyl-5-trifluoromethyl pyridine, pyridine,2-iodo-5-trifluoromethyl
Formelmasse 272.99
Reinheit (%) 96%