Learn More
2-Iod-4-Nitrotoluol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
2-Iodo-4-nitrotoluene is used as a pharmaceutical intermediate, chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Iodo-4-Nitrotoluol wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt der chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Toluol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Lichtempfindlich.
2-Iodo-4-Nitrotoluol wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt der chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Toluol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Lichtempfindlich.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Iodo-4-nitrotoluene |
Menge | 25 g |
Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in toluene. |
Formelmasse | 263.03 |
Reinheit (%) | 97% |