Learn More
2-Iod-1-Tritylimidazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15418367
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67478-46-0
Summenformel C22H17IN2
Molekulargewicht (g/mol) 436.296
MDL-Nummer MFCD02179529
InChI-Schlüssel AAHIYUWXFHXGBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-iodo-1-trityl-1h-imidazole, 2-iodo-1-triphenylmethyl imidazole, acmc-209nz8, 2-iodo-1-trityl-imidazole, 2-iodo-1-trityl-1h-imidazole #, imidazole, 2-iodo-1-triphenylmethyl, 2-iodo-1-triphenylmethyl-1h-imidazole, 1h-imidazole,2-iodo-1-triphenylmethyl
PubChem CID 618240
IUPAC-Name 2-Iod-1-tritylimidazol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)N4C=CN=C4I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Iodo-1-tritylimidazole
Schmelzpunkt 170°C to 171°C
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Light sensitive
Formelmasse 436.29
Reinheit (%) 97%