Learn More
2-Iod-1-(2-tetrahydropyranyl)-1H-imidazol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Iodo-1-(2-tetrahydropyranyl)-1H-imidazole |
Menge | 250 mg |
Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
Formelmasse | 278.09 |
Reinheit (%) | 95% |