Learn More
2'-Hydroxychalkon, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11348835
2'-Hydroxychalkon, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11348835
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Artikelnummer. 11348835
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L13937.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1214-47-7
Summenformel C15H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 224.259
MDL-Nummer MFCD00016441
InChI-Schlüssel AETKQQBRKSELEL-ZHACJKMWSA-N
Synonym 2'-hydroxychalcone, o-hydroxychalcone, e-2'-hydroxychalcone, 1-2-hydroxyphenyl-3-phenylprop-2-en-1-one, chalcone, 2'-hydroxy, ccris 7796, 1-2-hydroxyphenyl-3-phenyl-2-propen-1-one, unii-vy06dz94oc, acrylophenone, 2'-hydroxy-3-phenyl, 2-propen-1-one, 1-2-hydroxyphenyl-3-phenylMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 638276
ChEBI CHEBI:27916
IUPAC-Name (E)-1-(2-Hydroxyphenyl)-3-phenylprop-2-en-1-on
SMILES C1=CC=C(C=C1)C=CC(=O)C2=CC=CC=C2O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2'-Hydroxychalcone
Schmelzpunkt 89°C to 91°C
Menge 5 g
Beilstein 976324
Formelmasse 224.26
Reinheit (%) ≥98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10118174 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/11/2023 Catalog NumberL13937.06,L13937.14
Chargennummer10118174 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberL13937.06,L13937.14
Name des Produkts
2'-Hydroxychalkon, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals >