Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2-Hydroxy-p-naphthochinon 99 % Artikelnummer.: 10166433
Thermo Scientific Chemicals 2-Hydroxy-p-naphthochinon 99 %
Artikelnummer. 10166433
10 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10166433
Marke: Thermo Scientific Chemicals 121630100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 83-72-7
Summenformel C10H6O3
Molekulargewicht (g/mol) 174.16
MDL-Nummer MFCD00001678
InChI-Schlüssel WVCHIGAIXREVNS-UHFFFAOYSA-N
Synonym lawsone, 2-hydroxy-1,4-naphthoquinone, 2-hydroxynaphthalene-1,4-dione, 2-hydroxynaphthoquinone, henna, mehendi, hana, lawson, mendi, flower of paradiseMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 6755
IUPAC-Name 4-Hydroxynaphthalin-1,2-Dion
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=O)C2=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxy-p-naphthoquinone
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 192.0°C to 195.0°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 10 g
Beilstein 08, 300
Fieser 01,484
Merck Index 15, 5448
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 2g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in benzene,carbon tetrachloride,aceton,,petroleum ether and sodium hydroxide
Formelmasse 174.16
Reinheit (%) 99%
Güte Rein
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0398581 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number121630250,121631000,121630100
ChargennummerA0416849 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number121630250,121631000,121630100
ChargennummerA0435140 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/12/2021 Catalog Number121630250,121631000,121630100
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals 2-Hydroxy-p-naphthochinon 99 % >