Learn More
2-Hydroxy-3-Methylbuttersäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15427378
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. 15427378
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H60872.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
2-Hydroxy-3-Methylbuttersäure wird als interner Standard für die Analyse von Ethylenglykol (EG) und γ-Hydroxybutyrat (GHB) im Vollblut verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylsulfoxid und Methanol.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxy-3-methylbutyric acid
CAS 4026-18-0
Schmelzpunkt 82°C to 84°C
Summenformel C5H10O3
Strukturformel (CH3)2CHCH(OH)COOH
MDL-Nummer MFCD00004242
Menge 1 g
Beilstein 1721138
Synonym 2-hydroxy-3-methylbutyric acid, 2-hydroxyisovaleric acid, alpha-hydroxyisovaleric acid, 2-oxyisovaleric acid, 3-methyl-2-hydroxybutyric acid, butanoic acid, 2-hydroxy-3-methyl, 2-hydroxyisopentanoic acid, dl-2-hydroxyisovaleric acid, dl-2-hydroxy-3-methylbutanoic acid, 2-hydroxyisopentanoate
Löslichkeitsinformationen Soluble in dimethyl sulfoxide and methanol.
InChI-Schlüssel NGEWQZIDQIYUNV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)C(C(=O)O)O
IUPAC-Name 2-Hydroxy-3-Methylbutansäure
Molekulargewicht (g/mol) 118.132
PubChem CID 99823
ChEBI CHEBI:60645
Formelmasse 118.13
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Hydroxy-3-methylbutyric acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2-Hydroxy-3-methylbutyric acid