Learn More
2-Hexanon 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11432657
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
50 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11432657
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14867.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 591-78-6 | C6H12O | 100.16 g/mol
2-Hexanone acts as a solvent for lacquers, ink thinners, nitrocellulose, resins and waxes. It is also employed in the preparation of (±)-monomorine. It also plays a useful role in the preparation of alcohols by transfer hydrogenation of ketones. Further, it is used as a medium evaporating solvent for nitrocellulose acrylates, vinyl and alkyd coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Hexanon dient als Lösungsmittel für Lacke, Tintenverdünner, Nitrocellulose, Harze und Wachse. Es wird auch bei der Herstellung von (+/-)-Monomorin eingesetzt. Es spielt auch eine wichtige Rolle bei der Vorbereitung von Alkoholen durch Transferhydrierung von Ketonen. Darüber hinaus wird es als mittelverdampfendes Lösungsmittel für Nitrocellulose-Acrylate, Vinyl- und Alkyd-Beschichtungen verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Aceton, Ethanol und Ether. Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, starken Basen und Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 591-78-6
Summenformel C6H12O
Molekulargewicht (g/mol) 100.16
MDL-Nummer MFCD00009482
InChI-Schlüssel QQZOPKMRPOGIEB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hexanone, hexanone, 2-oxohexane, propylacetone, n-butyl methyl ketone, butyl methyl ketone, methyl butyl ketone, methyl n-butyl ketone, hexanone-2, ketone, butyl methyl
PubChem CID 11583
IUPAC-Name Hexan-2-on
SMILES CCCCC(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hexanone
Schmelzpunkt -56°C
Dichte 0.811
Siedepunkt 126°C to 127°C
Flammpunkt 23°C (73°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.401
Menge 100 g
UN-Nummer UN1224
Beilstein 1737676
Merck Index 14,6033
Löslichkeitsinformationen Miscible with acetone,ethanol and ether. Slightly miscible with water.
Formelmasse 100.16
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Hexanone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H372-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2-Hexanone