Learn More
2-Furoylchlorid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10046243
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
527-69-5
C5H3ClO2
130.53
MFCD00003228
OFTKFKYVSBNYEC-UHFFFAOYSA-N
2-furoyl chloride, furoyl chloride, 2-furancarbonyl chloride, furancarbonyl chloride, 2-furoylchloride, unii-2us0dxi75s, 2us0dxi75s, 2-furancarboxylic acid chloride, furan-2-carboxylic acid chloride, furanoyl chloride
68242
furan-2-Carbonylchlorid
C1=COC(=C1)C(=O)Cl
527-69-5
C5H3ClO2
130.53
MFCD00003228
OFTKFKYVSBNYEC-UHFFFAOYSA-N
2-furoyl chloride, furoyl chloride, 2-furancarbonyl chloride, furancarbonyl chloride, 2-furoylchloride, unii-2us0dxi75s, 2us0dxi75s, 2-furancarboxylic acid chloride, furan-2-carboxylic acid chloride, furanoyl chloride
68242
furan-2-Carbonylchlorid
C1=COC(=C1)C(=O)Cl
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Furoyl chloride
Namenshinweis 98+%
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -2°C
Farbe Gelb bis Braun
Dichte 1.3200g/mL
Siedepunkt 173°C to 174°C
Flammpunkt 85°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5300 to 1.532
Menge 25 mL
Beilstein 18, 276
Merck Index 15, 4339
Relative Dichte 1.32
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in ether,toluene,methylene chloride,,dichloroethane,chlorobenzene,ethyl acetate,thf,and chloroform,decomposes in alcohol
Formelmasse 130.53
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Furoyl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.