Learn More
2-Fluorphenylurea, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11324524
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 656-31-5
Summenformel C7H7FN2O
Molekulargewicht (g/mol) 154.144
MDL-Nummer MFCD00014786
InChI-Schlüssel PAWVOCWEWJXILY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluorophenyl urea, 1-2-fluorophenyl urea, o-fluorophenylurea, n-2-fluorophenyl urea, amino-n-2-fluorophenyl amide, o-fluorophenyl urea, acmc-20anu9, urea, o-fluorophenyl, urea,n-2-fluorophenyl
PubChem CID 12606
IUPAC-Name (2-fluorphenyl)urea
SMILES C1=CC=C(C(=C1)NC(=O)N)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluorophenylurea
Schmelzpunkt 178°C to 184°C
Menge 25 g
Beilstein 2803651
Formelmasse 154.14
Reinheit (%) 98%