Learn More
2-Fluorbenzoylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Fluorobenzoyl chloride |
Schmelzpunkt | 4°C to 6°C |
Dichte | 1.331 |
Siedepunkt | 207°C |
Flammpunkt | 82°C (179°F) |
Geruch | Pungent |
Brechungsindex | 1.5365 |
Menge | 100 g |
UN-Nummer | UN3265 |
Beilstein | 636864 |