Learn More
2-Fluor-5-(pentafluorthio)-Benzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15427417
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1240257-15-1
Summenformel C7H4F6O2S
Molekulargewicht (g/mol) 266.157
MDL-Nummer MFCD16652494
InChI-Schlüssel HQONRARZDMQSRY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-5-pentafluoro-??-sulfanyl benzoic acid, 2-fluoro-5-pentafluorothio benzoic acid, 2-fluoro-5-pentafluorosulfur benzoic acid
PubChem CID 66523626
IUPAC-Name 2-fluor-5-(pentafluor-$l^{6}-sulfanyl)benzoesäure
SMILES C1=CC(=C(C=C1S(F)(F)(F)(F)F)C(=O)O)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-5-(pentafluorothio)benzoic acid
Menge 250 mg
Formelmasse 266.16
Reinheit (%) 97%