Learn More
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid, Maybridge
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Amber Glass Bottle
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid |
CAS | 1040681-74-0 |
Verpackung | Amber Glass Bottle |
Summenformel | C7H3F4NO2 |
Menge | 1 g |
Synonym | 2-fluoro-4-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylic acid, 2-fluoro-4-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylicacid, 2-fluoro-4-trifluoromethyl nicotinic acid, acmc-20anv9 |
InChI-Schlüssel | ABXMDMDQUVWALB-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | C1=CN=C(C(=C1C(F)(F)F)C(=O)O)F |
IUPAC-Name | 2-Fluor-4-(Trifluormethyl)Pyridin-3-Carbonsäure |
Molekulargewicht (g/mol) | 209.1 |