Learn More
2-Fluor-4-(trifluormethyl)benzophenon, 97 %
Artikelnummer. 11347786
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 207974-08-1
Summenformel C14H8F4O
Molekulargewicht (g/mol) 268.211
MDL-Nummer MFCD00061253
InChI-Schlüssel VXVJVWCUWZLUIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-4-trifluoromethyl benzophenone, 2-fluoro-4-trifluoromethyl phenyl phenyl methanone, 2-fluoro-4-trifluoromethyl phenyl-phenylmethanone, fxffr cf dvr, acmc-20anvd, pubchem8408, 2-fluoro-4-trifluoromethyl phenyl phenyl ketone
PubChem CID 569577
IUPAC-Name [2-fluor-4-(trifluormethyl)phenyl]-phenylmethanon
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=C(C=C(C=C2)C(F)(F)F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzophenone
Schmelzpunkt 38°C to 40°C
Menge 250 mg
Beilstein 8913074
Formelmasse 268.21
Reinheit (%) 97%