Learn More
2-Fluor-4-Nitroanisol, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15494357
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 455-93-6
Summenformel C7H6FNO3
Molekulargewicht (g/mol) 171.127
MDL-Nummer MFCD00061095
InChI-Schlüssel XGMVTXUXZUPGGY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-4-nitroanisole, 3-fluoro-4-methoxynitrobenzene, benzene, 2-fluoro-1-methoxy-4-nitro, 2-fluoro-1-methoxy-4-nitro-benzene, pharmabridge p-3000, 2-fluor-1-methoxy-4-nitrobenzol, pubchem2145, 2-fluoro-4-nitroanisol, 4-nitro-2-fluoroanisol, acmc-1apvd
PubChem CID 223104
IUPAC-Name 2-fluor-1-methoxy-4-nitrobenzol
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)[N+](=O)[O-])F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-4-nitroanisole
Schmelzpunkt 102°C to 106°C
Menge 1 g
Formelmasse 171.13
Reinheit (%) 95%