Learn More
2-Fluor-4,6-bis(Trifluoromethyl)Benzoesäurechlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15428045
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
2-Fluor-4,6-bis(Trifluoromethyl)Benzoylchlorid wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeits- und Wasserempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln und Basen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1017778-34-5
Summenformel C9H2ClF7O
Molekulargewicht (g/mol) 294.553
MDL-Nummer MFCD09258670
InChI-Schlüssel RBJVFNYOFYHETI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-4,6-bis trifluoromethyl benzoyl chloride
PubChem CID 46737582
IUPAC-Name 2-Fluor-4,6-bis(trifluormethyl)benzoylchlorid
SMILES C1=C(C=C(C(=C1C(F)(F)F)C(=O)Cl)F)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Brechungsindex 1.4146
Menge 1 g
UN-Nummer UN3265
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen It reacts with water.
Formelmasse 294.55
Reinheit (%) 97%