Learn More
2-Ethylpyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11433597
2-Ethylpyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11433597
500 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Artikelnummer. 11433597
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A17352.36
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
2-Ethylpyridine is used to study its effect on the proliferation and survival of human umbilical vein endothelial cells (HUVECs), HMVECs from lung, and NIH 3T3 cells. 2-Ethylpyridine linked with silica is a popular stationary phase for chiral and achiral separations in supercritical fluid chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Ethylpyridin wird verwendet, um seine Wirkung auf die Proliferation und das Überleben von humanen Nabelvenen-Endothelzellen (HUVECs), HMVECs aus Lungen und NIH3T3-Zellen zu untersuchen. 2-Ethylpyridin, das mit Silika verbunden ist, ist eine beliebte stationäre Phase für chirale und achirale Trennungen in der superkritischen Flüssigkeitschromatographie.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar (42 g/l bei 20 °C).
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-71-0
Summenformel C7H9N
Molekulargewicht (g/mol) 107.156
MDL-Nummer MFCD00006361
InChI-Schlüssel NRGGMCIBEHEAIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 2-ethyl, ethylpyridine, 2-ethyl-pyridine, pyridine, ethyl, alpha-ethylpyridine, .alpha.-ethylpyridine, unii-06x1w46pyx, 2-ethylpyridin, 2-ethylpyridine, acmc-2097ryMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 7523
IUPAC-Name 2-Ethylpyridin
SMILES CCC1=CC=CC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Ethylpyridine
Schmelzpunkt -63°C
Dichte 0.937
pH 9 to 10
Siedepunkt 149°C
Flammpunkt 37°C (98°F)
Geruch Unpleasant
Brechungsindex 1.497
Menge 500 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 106480
Löslichkeitsinformationen Miscible with water (42g/L at20°C).
Formelmasse 107.16
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
2-Ethylpyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >