Learn More
2-Ethylimidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Beschreibung
2-Ethylimidazole is used as internal standard in the quantification of 4-(5-)methylimidazole (4MI) in coffee by GC-MS method. It is a versatile intermediate used as a building block for active ingredients as well as in epoxy curing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Ethylimidazol wird als interner Standard bei der Quantifizierung von 4-(5-)Methylimidazol (4MI) in Kaffee mittels GC-MS-Methode verwendet. Es ist ein vielseitiges Zwischenprodukt, das sowohl als Baustein für aktive Inhaltsstoffe als auch für die Epoxidhärtung verwendet wird.
Löslichkeit
Wasserlöslich (617 g/l bei 20 °C)
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
2-Ethylimidazol wird als interner Standard bei der Quantifizierung von 4-(5-)Methylimidazol (4MI) in Kaffee mittels GC-MS-Methode verwendet. Es ist ein vielseitiges Zwischenprodukt, das sowohl als Baustein für aktive Inhaltsstoffe als auch für die Epoxidhärtung verwendet wird.
Löslichkeit
Wasserlöslich (617 g/l bei 20 °C)
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Ethylimidazole |
Schmelzpunkt | 78°C to 86°C |
Siedepunkt | 268°C |
Flammpunkt | 159°C (318°F) |
Menge | 500 g |
Beilstein | 106381 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (617g/L at 20°C) |
Formelmasse | 96.13 |
Reinheit (%) | 98% |