Learn More
2-Ethylhexyl Acetate, 99%, Honeywell™
Click to view available options
Menge:
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Ethylhexyl acetate |
CAS | 103-09-3 |
Schmelzpunkt | -92°C |
Farbe | Farblos |
Dichte | 0.87g/mL at 25°C |
Siedepunkt | 199°C |
Flammpunkt | 71°C (159.8°F) |
Verpackung | Glasflasche |
Summenformel | C10H20O2 |
Strukturformel | H3CCO2CH2CH(C2H5)(CH2)3CH3 |