Learn More
2-(Ethylamino)ethanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-(Ethylamino)ethanol |
Namenshinweis | 98% |
CAS Min. % | 98.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Schmelzpunkt | -6°C |
Farbe | Farblos bis hellgelb |
Dichte | 0.9100g/mL |
Siedepunkt | 167°C |
Flammpunkt | 78°C |
Infrarotspektrum | Echt |