Learn More
2-Ethyl-2-Oxazolin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11410897
Click to view available options
Menge:
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
2-ethyl-2-oxazolin ist ein organisches Zwischenprodukt und Monomer, das in wasserlöslichen Polymeren, Pharmazeutika, Kosmetika, Spezialbeschichtungen und Klebstoffen Verwendung findet.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Anmerkungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Ethyl-2-oxazoline
CAS 10431-98-8
Schmelzpunkt -62°C
Dichte 0.981
pH 10 to 12
Siedepunkt 128°C to 129°C
Flammpunkt 29°C (84°F)
Geruch Amine-like
Summenformel C5H9NO
Brechungsindex 1.437
MDL-Nummer MFCD00005302
Menge 100 g
UN-Nummer UN2734
Beilstein 105464
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Synonym 2-ethyl-2-oxazoline, 2-ethyloxazoline, 2-ethyl-4,5-dihydrooxazole, oxazole, 2-ethyl-4,5-dihydro, 2-oxazoline, 2-ethyl, unii-b8cd92t4p5, unii-jm7uh9q3yn, unii-hnx7574gtx, unii-s5dpg6k67i, ethyl oxazoline
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water.
InChI-Schlüssel NYEZZYQZRQDLEH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC1=NCCO1
IUPAC-Name 2-Ethyl-4,5-dihydro-1,3-oxazol
Molekulargewicht (g/mol) 99.13
PubChem CID 66412
Formelmasse 99.13
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.