Learn More
Thermo Scientific™ 2-Ethyl-2-oxazolin, 99 %
Click to view available options
500 g
Beschreibung
2-ethyl-2-oxazolin ist ein organisches Zwischenprodukt und Monomer, das in wasserlöslichen Polymeren, Pharmazeutika, Kosmetika, Spezialbeschichtungen und Klebstoffen Verwendung findet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar bzw. die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
CAS | 10431-98-8 |
Schmelzpunkt | -62° |
Dichte | 0.981 |
Siedepunkt | 128-129° |
Flammpunkt | 29°(84°F) |
Summenformel | C5H9NO |
MDL-Nummer | MFCD00005302 |
Menge | 500 g |
UN-Nummer | UN2734 |
InChI-Schlüssel | NYEZZYQZRQDLEH-UHFFFAOYSA-N |