Learn More
2-(Dimethylcarbamoyl)-pyridin-5-boronsäurepinakolester, 96 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15471396
2-(Dimethylcarbamoyl)-pyridin-5-boronsäurepinakolester, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15471396
250 mg
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Artikelnummer. 15471396
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H54614.MD
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1006876-27-2
Summenformel C14H21BN2O3
Molekulargewicht (g/mol) 276.143
MDL-Nummer MFCD08458484
InChI-Schlüssel RNCGUUHRBRONRG-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl picolinamide, 6-dimethylcarbamoyl pyridin-3-ylboronic acid pinacol ester, n,n-dimethyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine-2-carboxamide, 6-dimethylcarbamoyl pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-dimethylcarbamoyl pyridine-5-boronic acid pinacol ester, n,n-dimethyl-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine-2-carboxamide, 2-n,n-dimthylaminocarbonyl pyridine-5-boronic acid pinacol ester, n,n-dimethyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl picolinamide, 2-pyridinecarboxamide, n,n-dimethyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, n,n-dimethyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-pyridinecarboxamideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 57416491
IUPAC-Name N,N-Dimethyl-5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Pyridin-2-Carboxamid
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CN=C(C=C2)C(=O)N(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Dimethylcarbamoyl)pyridine-5-boronic acid pinacol ester
Menge 250 mg
Formelmasse 276.14
Reinheit (%) 96%
Name des Produkts
2-(Dimethylcarbamoyl)-pyridin-5-boronsäurepinakolester, 96 %, Thermo Scientific Chemicals >