Learn More
2-Dimethylaminoethiolhydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Chemische Identifikatoren
CAS | 13242-44-9 |
---|---|
Summenformel | C4H11NS·HCl |
Molekulargewicht (g/mol) | 141.67 |
MDL-Nummer | MFCD00012633 |
InChI-Schlüssel | NRVFDGZJTPCULU-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 2-dimethylamino ethanethiol hydrochloride, captamine hydrochloride, meda, captamine hcl, n,n-dimethylcysteamine hydrochloride, dimethylaminoethanethiol hydrochloride, 2-dimethylaminoethanethiol hydrochloride, n-dimethylcysteamine hydrochloride, 2-mercaptoethyl dimethylammonium chloride, unii-m43ax41u87 |
PubChem CID | 25798 |
IUPAC-Name | 2-(Dimethylamino)ethanthiol;hydrochlorid |
SMILES | CN(C)CCS.Cl |
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
13242-44-9 | |
141.67 | |
NRVFDGZJTPCULU-UHFFFAOYSA-N | |
25798 | |
CN(C)CCS.Cl |
C4H11NS·HCl | |
MFCD00012633 | |
2-dimethylamino ethanethiol hydrochloride, captamine hydrochloride, meda, captamine hcl, n,n-dimethylcysteamine hydrochloride, dimethylaminoethanethiol hydrochloride, 2-dimethylaminoethanethiol hydrochloride, n-dimethylcysteamine hydrochloride, 2-mercaptoethyl dimethylammonium chloride, unii-m43ax41u87 | |
2-(Dimethylamino)ethanthiol;hydrochlorid |
Spezifikation
2-Dimethylaminoethanethiol hydrochloride | |
13242-44-9 | |
100.0 | |
94% min. (Iodimetry) | |
C4H11NS·HCl | |
MFCD00012633 | |
Solubility in water: soluble in water | |
CN(C)CCS.Cl | |
141.67 | |
141.67 |
95% | |
94.0 | |
154°C to 159°C | |
Glasflasche | |
(CH3)2NCH2CH2SH·HCl | |
2-dimethylamino ethanethiol hydrochloride, captamine hydrochloride, meda, captamine hcl, n,n-dimethylcysteamine hydrochloride, dimethylaminoethanethiol hydrochloride, 2-dimethylaminoethanethiol hydrochloride, n-dimethylcysteamine hydrochloride, 2-mercaptoethyl dimethylammonium chloride, unii-m43ax41u87 | |
NRVFDGZJTPCULU-UHFFFAOYSA-N | |
2-(Dimethylamino)ethanthiol;hydrochlorid | |
25798 | |
95% |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 236-221-6
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse KJ1051000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 2-Dimethylaminoethanethiol hydrochloride
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Nur für Forschungszwecke