Learn More
2-(Dimethylamino)ethylmethacrylat, 99 %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10532744
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2867-47-2
Summenformel C8H15NO2
Molekulargewicht (g/mol) 157.21
MDL-Nummer MFCD00008589
InChI-Schlüssel JKNCOURZONDCGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-dimethylamino ethyl methacrylate, dimethylaminoethyl methacrylate, ageflex fm-1, dmaema, usaf rh-3, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-dimethylamino ethyl ester, 2-n,n-dimethylamino ethyl methacrylate, n,n-dimethylaminoethyl methacrylate, 2-dimethylaminoethyl methacrylate, n,n-dimethylethanolamine methacrylate
PubChem CID 17869
IUPAC-Name 2-(Dimethylamino)ethyl-2-methylprop-2-enoat
SMILES CC(=C)C(=O)OCCN(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Dimethylamino)ethyl methacrylate
Namenshinweis Stabilized
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -50.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9330g/mL
Siedepunkt 182.0°C to 192.0°C
Flammpunkt 65°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Plastikeimer
Strukturformel H2C=C(CH3)CO2CH2CH2N(CH3)2
Brechungsindex 1.4390 to 1.4410
Menge 5 kg
Beilstein 04, III, 649
Relative Dichte 0.933
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Stabilisator 750 to 2000ppm MEHQ
Viskosität 1.32 mPa.s (20°C)
Formelmasse 157.21
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit