Learn More
2-(Diisopropylphosphino)ethylamin, 10 % w/w-Lsg. in THF, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15495746
2-(Diisopropylphosphino)ethylamin, 10 % w/w-Lsg. in THF, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15495746
25 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Artikelnummer. 15495746
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H60435.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1053657-14-9
Summenformel C8H20NP
Molekulargewicht (g/mol) 161.23
MDL-Nummer MFCD11044863
InChI-Schlüssel QUVUVMRUSAKOPB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-diisopropylphosphino ethylamine, 2-di-i-propylphosphino ethylamine, 2-bis 1-methylethyl phosphino ethanamine, acmc-20aonc, 2-aminoethyldiisopropylphosphine, 2-di-isopropylphosphino ethanamine, 2-aminoethyl diisopropylphosphane, 2-di propan-2-yl phosphanyl ethan-1-amine, 2-aminoethyl bis propan-2-yl phosphane, 2-diisopropylphosphino ethylamine, kanata purity
PubChem CID 57552996
IUPAC-Name (2-aminoethyl)bis(propan-2-yl)phosphane
SMILES CC(C)P(CCN)C(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Diisopropylphosphino)ethylamine
Strukturformel [(CH3)2CH]2PCH2CH2NH2
Menge 25 g
UN-Nummer UN2924
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 161.22
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 10 % w/w lösl. in THF
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerS24F041 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH60435.14,H60435.06
ChargennummerK07Y013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH60435.14,H60435.06
Name des Produkts
2-(Diisopropylphosphino)ethylamin, 10 % w/w-Lsg. in THF, Thermo Scientific Chemicals >