Learn More
2-(Di-tert.-butylphosphino)-ethylamin, 10 Gew.%, Lösung in THF, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
2.5 mL
Verpackung:
Glasflasche
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-(Di-tert-butylphosphino)ethylamine |
CAS | 1053658-84-6, 109-99-9 |
Farbe | Farblos nach braun |
Dichte | 0.8800g/mL |
Flammpunkt | −21°C |
Verpackung | Glasflasche |
Summenformel | C10H24NP |
Strukturformel | ((CH3)3C)2PCH2CH2NH2 |
Menge | 2.5 mL |
Relative Dichte | 0.88 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 2-(Di-tert-butylphosphino)ethylamine, 10wt.% solution in THF
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Karzinogenität Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Pyrophore Flüssigkeit Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H250-Entzündet sich in Berührung mit Luft von selbst.
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.