Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2'-Desoxyguanosin-Hydrat, ≥ 99 %
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2′-Deoxyguanosine hydrate |
Namenshinweis | 99+% |
Extinktion | 1.12 to 1.18 (A250/A260) 0.65 to 0.69 (A280/A260) |
CAS Min. % | 99.0 |
CAS Max. % | 100.0 |
Schmelzpunkt | 300°C |
Farbe | Weiß |
Elementanalytik | (on dry substance) : |
Flammpunkt | 300°C |
Infrarotspektrum | Echt |